Documenti fondamentali
L6.C11
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92102119, rat muscle, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rat muscle
Confezionamento
tube of 5 μg 92102119-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92102119-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat skeletal muscle myoblast
Descrizione della linea cellulare
A subclone of L6, a rat thigh muscle cell line. On reaching confluence the cells will fuse to form myotubes and twitching movement will be seen. Once cultures have fused they cannot be recloned.
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split semi-confluent cultures to a seeding density of 1.5-2x1,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cells fuse on reaching confluence, producing myotubes. To prevent fusion maintain the cultures sub-confluent and reclone every 6-8 weeks.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)