Documenti fondamentali
HT29 gluc C1
92012401, human colon, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
HT29 gluc C1, 92012401
Origine biologica
human colon
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Elevated levels of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) protein
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian colon adenocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
A subclone of the parent HT29-18 differentiated to specific cell types for studies on cystic fibrosis.
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 44mM Sodium Bicarbonate (NaHCO3) + 10mg/l Transferrin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8, i.e. seeding at 1-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)