Documenti fondamentali
RAJI TK+
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
human lymph
Confezionamento
tube of 5 μg 91112124-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91112124-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblastoid
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Burkitt′s lymphoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from the maxilliary lesion of a Burkitt′s Lymphoma patient. Produces high levels of thymidine kinase. Ethnicity: Black.
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 8,11
D5S818: 10,13
D7S820: 10
THO1: 6,7
TPOX: 8,13
vWA: 17,19
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)