Documenti fondamentali
KU-812F
90071804, human blood, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
KU-812F, 90071804
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human myelogenous leukaemia
Descrizione della linea cellulare
A subclone of the chronic myelogenous leukaemia cell line KU812 (Sigma Catalogue number. 90071807).
Applicazioni
Chromosome and tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12,13
D13S317: 8
D16S539: 9
D5S818: 10
D7S820: 12
THO1: 9
TPOX: 12
vWA: 15
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)