Documenti fondamentali
P22
89030317, hamster ovary, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
P22, 89030317, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Origine biologica
hamster ovary
Confezionamento
tube of 5 μg 89030317-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89030317-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Hamster Chinese ovary
Descrizione della linea cellulare
Chinese hamster ovary cell line which lacks ornithine decarboxylase activity.
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + Ham′s F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 0.1% BSA.
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 5x1,000 to 1x10,000 cells/cm2 using 0.1% cold PBS and 0.25% cold trypsin. Place flasks at 4°C for 5-10 min. or until cells detach; 5% CO2; 37°C. Pre-treat culture flasks with porcine gela
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)