Documenti fondamentali
THG3-MP-2-19-3-8
Reactivity: Anti-NP (4-hydroxy-3 nitrophenacetyl), NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 88012701
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
Mouse + Human Transfectoma
Confezionamento
tube of 5 μg 88012701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88012701-1VL
ImmunoDon
Not applicable
Mieloma
J558L
Reattività
Anti-NP (4-hydroxy-3 nitrophenacetyl)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG3 G3m(b)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse J558L + Mouse VH gene + Human C(gamma 3) gene
Descrizione della linea cellulare
This human chimeric antibody is specifically directed against the hapten-4-hydroxy-3-nitrophenacetyl. V lambda of the endogenous light chain of plasmacytoma line complements VNP of transfected heavy chain to yield specific antibody.
Terreno di coltura
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)