Documenti
EJ138
85061108, human bladder, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
EJ138, 85061108
Origine biologica
human bladder
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Categorie correlate
Origine della linea cellulare
Human bladder carcinoma
Descrizione della linea cellulare
Isoenzyme analysis and HLA profiles have shown that EJ138 is in fact T24. Sometimes referred to as MGH-U1.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.