U266B1
85051003, human blood, Lymphoblast
About This Item
Prodotti consigliati
product name
U266B1, 85051003
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
IgE
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Categorie correlate
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 12,13
D13S317: 12
D16S539: 10
D5S818: 11,12
D7S820: 11,12
THO1: 5,7
TPOX: 8
vWA: 17
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Articoli
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.
Contenuto correlato
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Progressi tecnologici di grande impatto hanno reso la produzione di anticorpi monoclonali più rapida e più efficiente. Per la scoperta di anticorpi esistono ormai tre piattaforme consolidate. Proponiamo reagenti per la produzione di librerie di anticorpi monoclonali con ognuna di queste tre tecniche proponiamo