Documenti
Bu25 TK-
85022104, human cervix, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
Bu25 TK-, 85022104
Origine biologica
human cervix
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human cervical carcinoma
Descrizione della linea cellulare
HeLa derivative rendered TK- by selection in BUdR.
Applicazioni
Transfection studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D13S317: 14
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA. 5% CO2; 37°C. Passage every 2-3 days when confluent at 1:3 dilution.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.