Ma-Mel-28
13012515, human lymph node, Epithelial
About This Item
Nome del prodotto
Ma-Mel-28, from human lymph node, 13012515, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Origine biologica
human lymph node
Descrizione
Human melanoma, metastasis
Confezionamento
tube of 5 μg 13012515-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012515-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Morfologia
Epithelial
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 8,12
D5S818: 11
D7S820: 8
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 14,16
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)