FM-3.29
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Origine biologica
human skin
Confezionamento
tube of 5 μg 13012502-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012502-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Morfologia
Fibroblast-like
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 12
D16S539: 12,13
D5S818: 12
D7S820: 10
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 15,16
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)