Ma-Mel-5
13012461, human skin, Epithelial
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ma-Mel-5, from human skin, 13012461, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Origine biologica
human skin
Descrizione
Human melanoma, metastasis
Confezionamento
tube of 5 μg 13012461-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012461-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Morfologia
Epithelial
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
Amelogenin: X,
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,13
D16S539: 8,13
D5S818: 9,11
D7S820: 11
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 15,17
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)