Documenti fondamentali
SPC111
11120716, human lung (effusion), Epitheloid/mesenchymal
Sinonimo/i:
SPC-111, SPC111
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
SPC111, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 11120716
Origine biologica
human lung (effusion)
Confezionamento
tube of 5 μg 11120716-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11120716-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epitheloid/mesenchymal
Recettori
Mesothelial-membrane antigen ME1
Malattie correlate
cancer
Origine della linea cellulare
A human mesothelioma cell line derived from a malignant mesothelioma. Asbestos exposure
Descrizione della linea cellulare
SPC111 was derived from the pleural effusion of a 55-year old male patient, prior to treatment, with a known history of exposure to asbestos.
Profilo DNA
STR-PCR Data:
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 11,13
D5S818: 10,13
D7S820: 8,10
THO1: 9.3
TPOX: 9
vWA: 18
Terreno di coltura
DMEM:F12 (1:1) (D8062) + L-Glutamine (G7513) + 15% FBS / FCS (F2442).
Mantenimento delle subcolture
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C. Suggested seeding density 1-4 x 10,000 cells/cm2.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)