N18TG2
8062523, mouse nerve, Neuronal
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N18TG2, 08062523
Origine biologica
mouse nerve
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
mean chromosome number is 89
Morfologia
Neuronal
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse neuroblastoma
Descrizione della linea cellulare
A 6-thioguanine-resistant clone of N18 (a clonal line produced from the mouse neuroblastoma C1300). (Mouse strain A/Jax). This cell line exhibits high levels of acetylcholinesterase. Found to be tumourigenic in BALB/c nude mice.
Applicazioni
Used in the generation of cell hybrids.
Terreno di coltura
DMEM + 2 mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 0.1 mM 6-thioguanine
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)