Documenti fondamentali
LI-3H2-G6
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 08041714-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08041714-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
NS-1 (P3-X63/Ag8-NS1
Reattività
Anti-Leishmania (L) donovani
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse NS1 x BALB/c mouse
Descrizione della linea cellulare
LI-3H2-G6 was developed by immunizing mice with membranes from L. donovani and fusing the mouse spleen cells with NS-1(P3-X63/Ag8-NS1)
Immunogeno
Membrane from Leishmania (L) donovani strain WR168c--MHOM/SU/00/0000
Applicazioni
Detection of Leishmania (L) donovani
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Seed cultures between 1-3x100,000 cells/ml; Saturation density 1,000,000 5% CO2; 37°C
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)