Vai a
SML0853
SB 699551 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-[[4′-[[(2-phenylethyl)amino]methyl][1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-cyclopentanepropanamide dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
371,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H45N3O · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
584.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
371,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.N(CCN(Cc2ccc(cc2)c3ccc(cc3)CNCCc4ccccc4)C(=O)CCC1CCCC1)(C)C
InChI
1S/C34H45N3O.2ClH/c1-36(2)24-25-37(34(38)21-16-28-10-6-7-11-28)27-31-14-19-33(20-15-31)32-17-12-30(13-18-32)26-35-23-22-29-8-4-3-5-9-29;;/h3-5,8-9,12-15,17-20,28,35H,6-7,10-11,16,21-27H2,1-2H3;2*1H
InChI key
QJMKBIHLMPTYTI-UHFFFAOYSA-N
Application
SB 699551 dihydrochloride has been used to identify the antagonism of 5-HT2AR in cell culture-derived hepatitis C virus (HCVcc).
Biochem/physiol Actions
SB-699551 is 5-HT5A receptor antagonist.
SB-699551 is a 5-HT5A receptor antagonist, (pKi = 8.3) with 100-fold selectivity over other 5-HT receptor populations. SB-699551 completely blocks 5-HT-induced [35S]GTPγS membrane binding in cells expressing recombinant guinea pig 5-HT-5A.
SB 699551 dihydrochloride is also known as (3-cyclopentyl-N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N-[(4′-{[(2-phenylethyl)amino]methyl}-4-biphenylyl)methyl]propanamide dihydrochloride). It is considered as a useful tool to explain the physiological roles of the 5-ht5A receptor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0001414
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)