C8977
Monoclonal Anti-CREB antibody produced in rabbit
clone 48H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Scegli un formato
534,00 €
Scegli un formato
About This Item
534,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
48H2, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen 43 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, monkey, mouse
tecniche
ChIP: 1:50
flow cytometry: 1:400
immunocytochemistry: 1:800
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:6,400
immunohistochemistry (frozen sections): 1:6,400
immunoprecipitation (IP): 1:250
indirect immunofluorescence: 1:800
western blot: 1:1,000 using extracts from SK-N-MC cells treated with forskolin or FGF
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CREB1(1385)
mouse ... Creb1(12912)
rat ... Creb1(81646)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?