C8877
Cerium(IV) oxide
≥99.9% rare earth content as CeO2 basis
Sinonimo/i:
Ceric oxide, Ceric oxide, ceria
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.9% rare earth content as CeO2 basis
Densità
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges