Vai a
C8417
N-(2-Chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine hydrochloride
≥98% (TLC), solid, adrenergic neurotoxin
Sinonimo/i:
DSP-4, N-Ethyl-N-(2-chloroethyl)-2-bromobenzylamine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
441,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
938,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15BrClN · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.06
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4020910
Assay:
≥98%
Form:
solid
441,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-(2-Chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine hydrochloride, ≥98%, solid
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
color
white
solubility
H2O: 48 mg/mL, 0.1 M NaOH: 7 mg/mL, ethanol: soluble
SMILES string
Cl[H].CCN(CCCl)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H15BrClN.ClH/c1-2-14(8-7-13)9-10-5-3-4-6-11(10)12;/h3-6H,2,7-9H2,1H3;1H
InChI key
NDDRNRRNYOULND-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Adrenergic neurotoxin that induces acute and relatively selective degeneration of both central and peripheral noradrenergic nerve terminals.
Preparation Note
Solutions in ethanol, water or 0.1 N NaOH should be freshly prepared.
Disclaimer
Hygroscopic.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E101B019N151
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 48 mg/mL, ethanol: soluble, 0.1 M NaOH: 7 mg/mL
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL, ethanol: soluble 2.6 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble 7 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble, alcohol: soluble, propylene glycol: soluble
solubility
H2O: 20 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
color
white
color
off-white
color
white
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)