Vai a
E101
S-(−)-Eticlopride hydrochloride
≥98% (HPLC), D2 dopamine receptor antagonist, powder
Sinonimo/i:
FLB 131, S-(−)-3-Chloro-5-ethyl-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-6-hydroxy-2-methoxybenzamide hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
154,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
413,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H25ClN2O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
S-(−)-Eticlopride hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]27/D −7.2°, c = 0.3 in methanol(lit.)
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL, ethanol: soluble 2.6 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble 7 mg/mL
SMILES string
Cl.CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(CC)cc(Cl)c2OC
InChI
1S/C17H25ClN2O3.ClH/c1-4-11-9-13(18)16(23-3)14(15(11)21)17(22)19-10-12-7-6-8-20(12)5-2;/h9,12,21H,4-8,10H2,1-3H3,(H,19,22);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
HFJFXXDHVWLIKX-YDALLXLXSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Application
S-(−)-Eticlopride hydrochloride has been used in astrocyte-neuron coculture and functional magnetic resonance imaging (fMRI) experiments.
Biochem/physiol Actions
Potent and selective D2 dopamine receptor antagonist. Eticlopride is highly specific for DAD2 receptors than pimozide or haloperidol. The gene encoding the D2 dopamine receptor (DRD2) is linked with a several disorders including Parkinson′s disease, schizophrenia, and susceptibility to alcoholism.
Preparation Note
Solutions may be stored at 4° C for several days
Legal Information
Manufactured and sold with the permission of Astra AB.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1552L1011SML0667
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble 7 mg/mL, ethanol: soluble 2.6 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
color
off-white
color
white to beige
color
white
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)