Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.33
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
Biochem/physiol Actions
Diapocynin, a proposed NADPH oxidase (NOX) inhibitor, is an anti-inflammatory and antioxidant agent.
Diapocynin, a proposed NADPH oxidase (NOX) inhibitor, is an anti-inflammatory and antioxidant agent. Diapocynin attenuates oxidative damage and neuroinflammatory responses in animal model of Parkinson′s disease. Diapocynin reverses deficient motor coordination in LRRK2R1441Gtg mice of PD.
Diapocynin is a covalent dimer of apocynin, and a functional metabolite of the same. It is generated by neutrophil activation via myeloperoxidase-mediated oxidation. Studies show that diapocynin has greater neuroprotection compared to apocynin.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?