Vai a
A7793
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, powder, ≥98%
Sinonimo/i:
δ-Aminolevulinic acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, 5-Aminolaevulinic acid hydrochloride, ALA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
38,30 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
321,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
580,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2CH2C(O)CH2CH2COOH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.59
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-679-5
Beilstein/REAXYS Number:
3690651
MDL number:
38,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Aminolevulinic acid formed from glycine and succinyl CoA by ALA synthase is the first compound in prophyrin biosynthesis pathway. 5-Aminolevulinic acid is used in photodynamic therapy. This compound may be used to study the effects of photodynamic therapy in vitro.
Biochem/physiol Actions
Intermediate in heme biosynthesis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C7477A3785A6969
L-Cisteina anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
C7477
L-Cisteina
L-arginina not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
A6969
L-arginina
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98.0%
assay
≥98%
assay
98.5-101.0%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)