C6770
Carbadox
Sinonimo/i:
3-(2-Quinoxalinylmethylene)carbazic acid methyl ester N,N′-dioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Solubilità
1 M NaOH: 50 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)N\N=C\c1cn(=O)c2ccccc2n1=O
InChI
1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6+
OVGGLBAWFMIPPY-WUXMJOGZSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?