Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
2 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 67,00 € 56,95 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
Tefzel® plug, Viton® O-ring, polypropylene screw closure
Packaging:
pack of 2 ea
56,95 €
Prezzo di listino67,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
Tefzel® plug, Viton® O-ring, polypropylene screw closure
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS3131-0020
diam.
20 mm
Application
Use with recommended tubes and bottles for leakproof service at maximum speed. Also recommended for spinning hazardous materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| material Tefzel® plug, polypropylene screw closure, Viton® O-ring | material Tefzel® plug, Viton® O-ring, polypropylene screw closure | material polypropylene screw closure, retained silicone gasket | material polypropylene screw closure, retained silicone gasket |
| manufacturer/tradename Nalgene DS3131-0020 | manufacturer/tradename Nalgene DS3131-0024 | manufacturer/tradename Nalgene DS3132-0020 | manufacturer/tradename Nalgene DS3132-0063 |
| packaging pack of 2 ea | packaging pack of 2 ea | packaging pack of 10 ea | packaging pack of 2 ea |
| diam. 20 mm | diam. 24 mm | diam. 20 mm | diam. 63 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® sealing cap assembly
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?