This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 149,00 € 126,65 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 585,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N4OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
126,65 €
Prezzo di listino149,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
CGP 52608, ≥98%, solid
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
solubility
DMSO: >30 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(=S)N\N=C1/SCC(=O)N1CC=C
InChI
1S/C8H12N4OS2/c1-3-4-12-6(13)5-15-8(12)11-10-7(14)9-2/h3H,1,4-5H2,2H3,(H2,9,10,14)/b11-8-
InChI key
DDYJDIHOSRTMSE-FLIBITNWSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
CGP 52608 is a specific activator of retinoic acid receptor-related orphan receptor α (RORA).
CGP 52608 is a thiazolidine derivative[4] and an antiarthritic compound.[5] It possesses immunostimulatory functionality[4] and elicits antiproliferative effect in colon tumors.[6] It is cytotoxic towards neural cell lines.[5] CGP 52608 induces apoptosis in tumor[6] and also favors G0-G1 cell cycle phase accumulation in neural cell lines.[5]
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >30 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 10 mg/mL, clear |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Hi, I wonder how long time I can use it the CGP52608 (C5749) after delivery since there is no expiry date on the CoA ?
1 risposta-