Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 48,10 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 7134-0010
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
48,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
polypropylene
description
autoclavable
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 7134-0010
L × W × H
15 in. (381 mm) × 13 3/4 in. (350 mm) × 4 3/8 in. (111 mm)
General description
Resilient. Molded-in center divider and handle. Stackable when empty for compact storage.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nalgene® 7134-0010 | manufacturer/tradename Nalgene® 7130-0010 | manufacturer/tradename Nalgene® 7131-0001 | manufacturer/tradename Nalgene® 5050-0001 |
| material polypropylene | material high-density polyethylene | material high-density polyethylene | material polycarbonate |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 4 ea |
| description autoclavable | description - | description - | description - |
| L × W × H 15 in. (381 mm) × 13 3/4 in. (350 mm) × 4 3/8 in. (111 mm) | L × W × H 14 3/4 in. (375 mm) × 9 1/2 in. (241 mm) × 6 in. (153 mm) | L × W × H 15 in. (381 mm) × 14 in. (356 mm) × 10 1/2 in. (267 mm) | L × W × H 5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Utility carriers, Nalgene®
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?