Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 382,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 547,00 € |
250 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1080,00 € |
Informazioni su questo articolo
382,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
13-17% chloride basis (dried substance)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
LPLC: suitable, activity assay: suitable
matrix
polystyrene/divinylbenzene
pH
4—6
capacity
~1.0 meq/g(dry)
Application
Cholestyramine resin has been used:
- as a diet supplement to study the bile acid pool size and fecal bile acid output in mice
- to alter the bile acid (BA) levels and study its effect on liver fibrosis development in wild type (WT), fibroblast growth factor 15 (Fgf15)−/−, and Fgf15 transgenic (TG) mice
- in in vitro digestion process to study the capacity of the fractions for binding bile acid (BA)
Cholestyramine resin is used in protein chromatography, ion exchange chromatography and anion exchange media. Cholestyramine has been used to study the relief of postcholecystectomy diarrhea, the management of intractable cholestatic pruritus and obesity.
Biochem/physiol Actions
Cholestyramine is a cationic exchange resin polymer. This resin is a bile acid sequestrant that interchanges chloride anions for bile acids of the small intestine lumen, leading to excretion of bile acids in the feces and reduced levels of serum bile acid. Cholestyramine is used to treat primary hypercholesterolemia. The resin induces dose-dependent reduction of low-density lipid (LDL) cholesterol. It ameliorates the risk of coronary artery disease.
Other Notes
Quartenary ammonium functional groups attached to cross-linked polystyrene
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| matrix polystyrene/divinylbenzene | matrix - | matrix - | matrix - |
| form powder | form - | form - | form solid |
| technique(s) activity assay: suitable, LPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| pH 4—6 | pH - | pH - | pH - |
| assay 13-17% chloride basis (dried substance) | assay - | assay - | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholestyramine resin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?