Documenti fondamentali
C-41002
Sigma-Aldrich
Trypsin / EDTA 2
0.025% Trypsin / 0.01% EDTA, 30 ml
Scegli un formato
30 ML
23,30 €
23,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
30 ML
23,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.78
23,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 30 ml
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Trypsin / EDTA 2 (0.025% / 0.01%)
Applicazioni
Trypsin is still the most widely employed enzyme used for cell detachment. PromoCell´s Trypsin Solutions exhibit standardized enzyme activity and contain trypsin from extra-pure lots. This Trypsin/EDTA Solution has a ratio of 0.025% trypsin and 0.01% EDTA and is available in different sizes.
Qualità
All lots of PromoCell Cell Detachment Reagents are subjected to comprehensive quality control tests. Each lot is routinely tested for biological function, absence of cytotoxicity, and physical parameters such as osmolality and pH level. Approved in-house lots are used as a reference. In addition, all lots have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria).
Stoccaggio e stabilità
Store at -20°C in the dark immediately after arrival. Refrigerate thawed solution at 4 to 8°C. If stored properly, the product is stable until the expiry date stated on the label.
Mantenimento delle subcolture
Click here for more information.
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)