C-39625
Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Sinonimo/i:
Recommended with C-26500
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 1 vial
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-26500
Applicazioni
Componenti
Qualità
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Articoli
Primary human follicle dermal papilla cells and optimized culture medium. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.