Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 86,60 € 73,61 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 315,00 € 267,75 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1200,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
ClC6H4CH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.12
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
238-024-0
MDL number:
73,61 €
Prezzo di listino86,60 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
4-Chloro-DL-phenylalanine methyl ester hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
mp
186-189 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C(N)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H12ClNO2.ClH/c1-14-10(13)9(12)6-7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-5,9H,6,12H2,1H3;1H
InChI key
GCBCWTWQAFLKJG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TPH1(7166), TPH2(121278)
General description
4-Chloro-DL-phenylalanine methyl ester hydrochloride stimulates glucose intolerance in pregnant mice. Studies have shown that 4-Chloro-DL-phenylalanine methyl ester hydrochloride is associated with cognitive defects in rodents.
Application
4-Chloro-DL-phenylalanine methyl ester hydrochloride has been used to induce 5-hydroxytryptamine (5-HT) depletion in rats.
Biochem/physiol Actions
Tryptophan hydroxylase inhibitor.
Tryptophan hydroxylase inhibitor. Crosses blood brain barrier better than p−chlorophenylalanine.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description 98% | description 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form powder | form crystals |
| Gene Information human ... TPH1(7166), TPH2(121278) | Gene Information human ... TPH1(7166), TPH2(121278) | Gene Information - | Gene Information - |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 186-189 °C (lit.) | mp >240 °C (dec.) (lit.) | mp 236-237 °C (dec.) (lit.) | mp 245 °C (dec.) (lit.) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?