C3255
Corynanthine
Sinonimo/i:
17α-Hydroxyyohimban-16β-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@H](O)[C@@H](C(=O)OC)[C@@]1([H])C[C@]3([H])N(CCc4c3[nH]c5ccccc45)C2
InChI
1S/C21H26N2O3/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3/t12-,15-,17-,18-,19-/m0/s1
BLGXFZZNTVWLAY-DKJBZYCGSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP2D6(1565)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3