Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 446,00 € |
Informazioni su questo articolo
446,00 €
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
100-300 units/mg protein
mol wt
~175 kDa
composition
Protein, 65-85%
foreign activity
Creatinase and urease ≤1%, Hexokinase and ATPase ≤0.1%
storage temp.
2-8°C
General description
Michaelis constants:3.2 x 10‾2M (Creatinine), 5.7 x 10‾2M (Creatine)
Structure:6 subunits per mol of enzyme (One mol of zinc is bound to each subunit)
Inhibitors:Ag+, Hg++, N-bromosuccinimide, EDTA
Optimum pH:6.5 − 7.5
Optimum temp:70°C
pH Stability:pH 7.5 − 9.0 (5°C, 16hr)
Thermal stability:Below 70°C (pH 7.5, 30 min)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, 100-300 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥25 units/mg protein | description Grade V, lyophilized powder, ≥50 units/mg protein | description lyophilized powder, 100-300 units/mg protein (biuret) |
| specific activity 100-300 units/mg protein | specific activity ≥25 units/mg protein | specific activity ≥50 units/mg protein | specific activity 100-300 units/mg protein (biuret) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| mol wt ~175 kDa | mol wt ~260 kDa | mol wt 110 kDa | mol wt - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| foreign activity Hexokinase and ATPase ≤0.1%, Creatinase and urease ≤1% | foreign activity - | foreign activity NADH Oxidase ≤0.01% | foreign activity - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?