C2851
Anti-CaM Kinase IV (CaMKIV) (AY-18) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 65 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10,000 using sections of rat cerebellum
microarray: suitable
western blot: 1:20,000-1:1,000 using rat brain extract and Jurkat, whole cell extract, respectively
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAMK4(814)
mouse ... Camk4(12326)
rat ... Camk4(25050)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)