Documenti fondamentali
C2651
Sigma-Aldrich
Cyclo(His-Phe)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1N[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N[C@H]1Cc3ccccc3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)