C-22220
Endothelial Cell Growth Medium MV
Basal Medium, 500 ml
Sinonimo/i:
Recommended with C-39225 or C-39220
Stato
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 500 ml
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
To form a complete medium, it should be combined with the media supplements: C-39225 or C-39220
Applicazioni
Componenti
Qualità
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)