Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 69,60 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 248,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 581,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352211
Assay:
≥99%
Form:
powder
69,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiBiochem/physiol Actions
Involved in the action of phospholipase C on sphingomyelin.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phospholipase D page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Contains primarily stearic and nervonic acids.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description ~95% | description Type I, ≥98% (TLC), lyophilized powder | description ≥97% (TLC) |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| assay ≥99% | assay ~95% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
ACS grade non-hydroxy fatty acid ceramide | - | - | - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?