C1119
Caroverine hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
1-[2-(Diethylamino)ethyl]-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2(1H)-quinoxalinone monohydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCN(CC)CCN1C(=O)C(Cc2ccc(OC)cc2)=Nc3ccccc13
InChI
1S/C22H27N3O2.ClH/c1-4-24(5-2)14-15-25-21-9-7-6-8-19(21)23-20(22(25)26)16-17-10-12-18(27-3)13-11-17;/h6-13H,4-5,14-16H2,1-3H3;1H
JRNWTJUIMRLKBV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves