Vai a
A4043
Azure B
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinonimo/i:
N,N,N′-Trimethylthionin, Azure I, Methyleneazure
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
147,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
468,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16ClN3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.83
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-511-2
MDL number:
Colour Index Number:
52010
Beilstein/REAXYS Number:
3922630
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Azure B, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark green
mp
205-210 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
fluorescence
λex 648 in ethanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
C[N+](C)=C(C=C1)C=C(C1=N2)SC3=C2C=CC(NC)=C3.[Cl-]
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9H,1-3H3;1H
InChI key
DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Application
Certified for use in Lillie′s modified Nocht′s method for paraffin sections and the NCCLS method for blood smears.
Azure B has been used for the staining of chromosomes.
Biochem/physiol Actions
Azure B is a cationic dye. It is part of the Romanowsky stain, which is used for the staining of blood films. It is also used for the localization of nucleic acids.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2279351046351PHR2484
Azure B certified by the BSC
Sigma-Aldrich
A4043
Azure B
Azure B prepared by direct synthesis
Sigma-Aldrich
227935
Azure B
Azure B United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1046351
Azure B
Azure B Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2484
Azure B
description
certified by the BSC
description
prepared by direct synthesis
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
dark green
color
-
color
-
color
-
fluorescence
λex 648 in ethanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, blue to very deep blue
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azure B
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)