C1049
(+)-Calcium L-tartrate
About This Item
Prodotti consigliati
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC1=O
InChI
1S/C4H6O6.Ca/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+2/p-2/t1-,2-;/m1./s1
GUPPESBEIQALOS-ZVGUSBNCSA-L
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?