Vai a
C1017
Citrinin
from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC), powder, mycotoxin
Sinonimo/i:
(3R,4S)-8-Hydroxy-3,4,5-Trimethyl-6-Oxo-4,6-Dihydro-3H-Isochromene-7-Carboxylic Acid, 4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
300,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
705,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-257-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5282243
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Citrinin, from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC)
biological source
Penicillium citrinum
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1OC=C2C(O)=C(C(O)=O)C(=O)C(C)=C2[C@@H]1C
InChI
1S/C13H14O5/c1-5-7(3)18-4-8-9(5)6(2)11(14)10(12(8)15)13(16)17/h4-5,7,15H,1-3H3,(H,16,17)/t5-,7-/m1/s1
InChI key
CQIUKKVOEOPUDV-IYSWYEEDSA-N
General description
Citrinin is a mycotoxin from Penicillium citrinin that comprises a quinone methide component.
Application
Citrinin has been used as:
  • a standard for calibration curve preparation for citrinin quantification Monascus purpureus ATCC 36928
  • an internal standard in thin layer chromatography (TLC) for characterizing the citrinin from Aspergillus and Penicillium strains
  • standard to characterize citrinin for rotten apples TLC
Biochem/physiol Actions
Citrinin is a predominant contaminant in agriculture supplies and food. It exhibits genotoxic, embryotoxic, and teratogenic properties. It is hepatonephrotoxin and a potent mycotoxin in rice grains.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
35410PHR290311702
Citrinin from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C1017
Citrinin
Citrinin solution ~100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Supelco
35410
Citrinin solution
Acido citrico pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR2903
Acido citrico
Bacitracin from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
Sigma-Aldrich
11702
Bacitracin
description
from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC)
description
~100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
biological source
Penicillium citrinum
biological source
-
biological source
-
biological source
Bacillus licheniformis
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)