Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 706,00 € 600,10 € |
Informazioni su questo articolo
600,10 €
Prezzo di listino706,00 €Risparmia il 15%Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO or DMF: 20 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc4c(OC(=O)C=C4C(F)(F)F)c3
InChI
1S/C31H34F3N7O7/c32-31(33,34)21-15-26(43)48-24-14-19(10-11-20(21)24)39-27(44)22(8-4-12-37-29(35)36)40-28(45)23-9-5-13-41(23)25(42)16-38-30(46)47-17-18-6-2-1-3-7-18/h1-3,6-7,10-11,14-15,22-23H,4-5,8-9,12-13,16-17H2,(H,38,46)(H,39,44)(H,40,45)(H4,35,36,37)/t22-,23-/m0/s1
InChI key
YNFWCRXESGJYDC-GOTSBHOMSA-N
Gene Information
human ... GZMA(3001)
mouse ... GZMA(14938)
rat ... GZMA(266708)
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC), powder | description ≥97% (HPLC), powder | description ≥95% (HPLC), solid | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| solubility DMSO or DMF: 20 mM | solubility DMSO/DMF: 20 mM | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color yellow | color - | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?