Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 22,50 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Nalgene 5045-0004
Material:
polystyrene
22,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
polystyrene
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0004
color
green
General description
Colored disks fit into the recessed tops of Nalgene cryogenic vials. The system allows color-coding of vials for quick visual identification. Cut out top facilitates handling of vials with forceps. Flat surface permits writing.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description green | description white | description blue | description red |
| manufacturer/tradename Nalgene 5045-0004 | manufacturer/tradename Nalgene 5045-0000 | manufacturer/tradename Nalgene 5045-0003 | manufacturer/tradename Nalgene 5045-0005 |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| color green | color white | color blue | color red |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Color Coders for Nalgene® cryogenic vials
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?