Vai a
C0671
Worthington Accessories
cap for 4 L Dewar
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
D004-9C11, cryoware cap, dewar cap, dewar closure, dewar seal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
34,60 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1 ea
34,60 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington D004-9C11
General description
Replacement Necktube Core for LD4 Extended Time Cryogenic Refrigerator.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C7431Z744003Z744001
vibrant-m
C0671
Worthington Accessories
Worthington Accessories cap/necktube core for 25 L Dewar
C7431
Worthington Accessories
Worthington Accessories necktube core for LS3000 liquid nitrogen refrigerator
Z744003
Worthington Accessories
Worthington Accessories necktube core for LS4800 liquid nitrogen refrigerator
Z744001
Worthington Accessories
description
cap for 4 L Dewar
description
cap/necktube core for 25 L Dewar
description
necktube core for LS3000 liquid nitrogen refrigerator
description
necktube core for LS4800 liquid nitrogen refrigerator
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
manufacturer/tradename
Worthington D004-9C11
manufacturer/tradename
Worthington D025-9C16
manufacturer/tradename
Worthington RS30-9C16
manufacturer/tradename
Worthington R05K-9C16
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington Accessories
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)