Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 74,70 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 262,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 441,00 € 374,85 € |
Informazioni su questo articolo
74,70 €
Risparmia Fino a 15%
biological source
yeast
Quality Segment
assay
~98%
form
solid
color
white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OCC1OC([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C14H26N4O11P2.Na/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21;/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25);/q;+1/p-1/t9?,11-,12-,13?;/m1./s1
InChI key
YWAFNFGRBBBSPD-MBWJOHGMSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ~98%, from yeast, solid | description ≥99.0% (HPLC) | description from yeast, ≥95% | description Sigma Grade, ≥99%, crystalline |
| form solid | form powder | form powder | form crystalline |
| assay ~98% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥95% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow |
| color white | color - | color - | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?