Vai a
BMSW1005100
Accuris™ M1 Grade Calibration Weight
size 100 g, stainless steel
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41100000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-100
size
100 g
General description
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
Legal Information
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BMSW10051BMSW1005500BMSW100550
description
size 100 g, stainless steel
description
size 1 g, stainless steel
description
size 500 g, stainless steel
description
size 50 g, stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
size
100 g
size
1 g
size
500 g
size
50 g
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-100
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-1
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-500
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-50
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)