Documenti fondamentali
BM991.8900.01
B Medical CSF61L
Contact Shock Freezer
About This Item
Codice UNSPSC:
41103025
Ingresso CA/CC
480 V, 60 Hz, US 3-pin plug
Materiali
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Plates)
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
B Medical Systems
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Contact Shock Freezer - 30/60 bags Capacity - Internal Compressor / Condenser
Applicazioni
Blood Management
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)