Documenti fondamentali
BM0009
Sigma-Aldrich
Avitriptan fumarate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[3-[4-(5-Methoxy-4-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]propyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide (E)-2-butenedioate (1:1), BMS-180048, BMS180048
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H30N6O3S · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
574.65
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C22H30N6O3S.C4H4O4/c1-23-32(29,30)15-17-5-6-20-19(12-17)18(13-25-20)4-3-7-27-8-10-28(11-9-27)22-21(31-2)14-24-16-26-22;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-6,12-14,16,23,25H,3-4,7-11,15H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
FMXXORRZIQGUIN-WLHGVMLRSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avitriptan fumarate is a serotonin 5HT-1B/1D-receptor agonist with anti-migraine activity.
Avitriptan fumarate is a serotonin 5HT-1B/1D-receptor agonist.
Caratteristiche e vantaggi
Avitriptan is available through a partnership with Bristol-Myers Squibb (BMS). To learn more and view other BMS compounds, visit sigma.com/BMS.
Note legali
Sold for research purposes only under agreement from BMS.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Barbora Vyhlídalová et al.
International journal of molecular sciences, 21(8) (2020-04-23)
The efforts for therapeutic targeting of the aryl hydrocarbon receptor (AhR) have emerged in recent years. We investigated the effects of available antimigraine triptan drugs, having an indole core in their structure, on AhR signaling in human hepatic and intestinal