Documenti fondamentali
BAF189900000
Bel-Art® Contact Plate Rack
Holds 60 x 72 mm plates, white polypropylene
Sinonimo/i:
plate holder
Scegli un formato
1 EA
109,00 €
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
109,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
white polypropylene
Caratteristiche
Holds 60 x 72 mm plates
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18990-0000
Misura
26.6 cm × 16.5 cm × 17.8 cm
266x165x178 mm
Compatibilità
for use with Contact Plate
Descrizione generale
deal for high volume sampling processes. Four fully loaded can be safely stacked to maximize incubator use. Access slots under each stack of plates permits a stack of plates to be securely removed from the rack using a fixed grip that places a finger under the bottom plate and the thumb on top of the cover of the top plate. Some simple assembly required. Polypropylene rack is steam autoclavable at 121°C (250°F).
Caratteristiche e vantaggi
Transport and incubate contact plates and organize bench top sample processing
  • racks hold 60 contact plates with covers, configured in six columns of ten plates
  • Interlocking when stacked
  • Large center divider serves as a handle that does not interfere with samples and provides space for labeling
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2