Documenti fondamentali
B9513
Sigma-Aldrich
(−)-Boc-L-thioproline
Sinonimo/i:
(−)-(R)-Boc-4-thiazolidinecarboxylic acid, (−)-Boc-L-thiaproline, Boc-4-Thio-Pro-OH, Boc-Thi-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.28
Beilstein:
4254605
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CSC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4S/c1-9(2,3)14-8(13)10-5-15-4-6(10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
FJWNZTPXVSWUKF-LURJTMIESA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)