Documenti fondamentali
B9009
Sigma-Aldrich
Bismuth nitrate oxide
Sinonimo/i:
Bismuth oxynitrate, Bismuth(III) nitrate basic, Bismuthyl nitrate
About This Item
Formula condensata:
Bi(O)NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Composizione
(4BiNO3(OH)2 • BiO(OH))
Stringa SMILE
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
Sostituito da